Z743273
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 12 mm i.d. tubing, pack of 2
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970445
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 12 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)