Documenti fondamentali
Z743171
Julabo® bath covers
flat cover to fit Pura 22, with 6 x 115 mm diam openings and set of rings
Scegli un formato
1 EA
CHF 390.00
CHF 390.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 390.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 390.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970574
Descrizione generale
Flat bath cover for PURA 22 water bath, with 6 openings 115 mm diameter and corresponding ring sets. Place beakers or Erlenmeyer flasks directly on the stainless steel base plate.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)