Documenti fondamentali
Z742522
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 20 x 12-13 mm tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
Holds 20 x 12-13 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSW13
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)