Documenti fondamentali
Z742354
2MAG Extension cord for MIXdrive
L 3 m
Sinonimo/i:
stirrer control unit cable
Scegli un formato
1 EA
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 101.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.72
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 46100
Parametri
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Lunghezza
3 m
Descrizione generale
Extension cord for use with MIXdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)