Documenti fondamentali
Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
Sinonimo/i:
292702818
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethersulfone membrane
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 292702818
Capacità
500 mL
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Raccordi
thread for GL 45
Descrizione generale
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
Altre note
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)