Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Caratteristiche
1/2 Size
Produttore/marchio commerciale
Polarware 30242
Capacità
6.3 L
Misura
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)