Documenti fondamentali
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
Scegli un formato
1 EA
CHF 846.00
CHF 846.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 846.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 846.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Produttore/marchio commerciale
Büchi 46988
Descrizione generale
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)