Documenti fondamentali
Z741002
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
Scegli un formato
50 EA
CHF 26.70
CHF 26.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 26.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
CHF 26.70
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
15 mm × 125 mm
Capacità
10 mL
Diam. tubo
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)