The outer diameter is 20 mm. This clear tube is used for MQuant colorimetric tests and should work for visual determinations of color and opalescence.
1.14901
Flat-bottomed tubes with screw caps
long tubes, MQuant®
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Flat-bottomed long tubes with screw caps, for use with MQUANT®
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Articoli
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protocolli
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.
-
Posso sapere il diametro dei tubi e se posso utilizzarli per la determinazione visiva del colore e dell'opalescenza?
1 answer-