Documenti fondamentali
Z740752
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 13, capacity 100 mL, tol. 0.100 mL, PE
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PE
Misura tappo a cono
13
Giunto
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Caratteristiche
class A meets ASTM E288
Confezionamento
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)