Z740662
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper10
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Campo di misura del volume
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
Capacità
3000 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)