Documenti fondamentali
Z740620
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
Scegli un formato
24 EA
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 137.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
lid
Confezionamento
pack of 24 ea
Capacità della capsula
~100 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5