Documenti
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
lid
Confezionamento
pack of 24 ea
Capacità della capsula
~30 mL
dish diam. × H
50 mm × 17 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6