Documenti fondamentali
Z740602
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 250 mL, volume 25-200 mL
Scegli un formato
12 EA
CHF 87.30
CHF 87.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 87.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 87.30
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 25 mL
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
25-200 mL
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)