Documenti fondamentali
Z740590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Scegli un formato
1 EA
CHF 76.30
CHF 76.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 76.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 76.30
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
5000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Questions
  1. What are the dimensions of item Z740590-1EA, Aldrich® Essentials beaker, Griffin?
    1 answer
    1. The dimensions for the 5000ml beaker are as follows:
      Outer diameter (OD): 170mm
      Height: 270mm