Documenti fondamentali
Z740582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
Scegli un formato
24 EA
CHF 275.00
CHF 275.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 275.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 275.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)