Documenti fondamentali
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Scegli un formato
48 EA
CHF 215.00
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
CHF 215.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Confezionamento
pkg of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
400 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)