Documenti fondamentali
Z740554
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5 mL, ungraduated
Scegli un formato
12 EA
CHF 79.00
CHF 79.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 79.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 79.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)