Documenti fondamentali
Z693774
LabJaws hook lattice rod connector
stainless steel
Sinonimo/i:
clamp holders, frame connectors
Scegli un formato
1 EA
CHF 44.40
CHF 44.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 44.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 44.40
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916358
Capacità ganasce
0-13 mm
Descrizione generale
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)