Z693251
Provette per RMN Norell® Sample Vault Series™
standard wall, open cap, frequency 950 MHz, diam. × L 3 mm × 103.5 mm
Sinonimo/i:
NMR tube for 96 position carriers, NMR tubes for lab automation systems
Scegli un formato
CHF 426.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 426.00
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 96 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell SVOP-Super-3-103.5-96PK
Parametri
950 MHz frequency
curvatura
30 μm
diam. × lung.
3 mm × 103.5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Il design (in attesa di brevetto) presenta una riga di colore blu sulla provetta per RMN che si allinea alla base del tappo, a indicare la corretta posizione di chiusura. Il tappo NorLoc e la provetta Sample Vault Series formano un sistema di chiusura integrato per il trasferimento sicuro dei campioni nel magnete. Le provette sono disponibili con diametro di 3 o 5 mm per l′uso fino a 700 MHz e fino a 950 MHz.
- Provette concepite per i sistemi di laboratorio automatici ad alta resa di nuova generazione
- Due tipi di precisione per spettrometri fino a 700 MHz e fino a 950 MHz
- Il tappo NorLoc superiore si collega in modo semipermanente per l′uso ripetuto e per le applicazioni critiche
- Scelta tra il tappo NorLoc pieno o forato
- I tappi pieni sono forniti insieme alle provette all′interno di una busta, mente i tappi forati sono già montati sulle provette
- Impiego sicuro per la conservazione in frigorifero, compatibile con crioprovette e studi a temperatura variabile
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)