Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Sinonimo/i:
clamps, quick release clamp
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6517-27
Descrizione generale
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)