Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 79.50 CHF 67.57 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 258.00 CHF 219.30 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H37N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 67.57
Prezzo di listinoCHF 79.50Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=NN=NN2CCC3=CC=CC=C3)N4CCN(CC4)C5CCCCC5)=CC6=CC(OC)=CC=C6N1
Biochem/physiol Actions
GT949 is a potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2 (glutamate uptake EC50 = 0.26 nM; COS-7 EAAT2 transfectant), but not EAAT1 or EAAT3. GT949 enhances glutamate uptake of cultured rat astrocytes (EC50 = 1 nM, Emax = 158%) with no potency toward human serotonin (SERT), noradrenaline (NET) and dopamine (DAT) transporters, nor NMDA receptors (murine primary cortical neurons).
Potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2, but not EAAT1, EAAT3, NMDAR, SERT, NET, or DAT.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >1.5 mg/dL | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?