Documenti fondamentali
Z682497
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 32335
Lunghezza
45 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)