Documenti fondamentali
Z682470
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
Scegli un formato
1 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 126.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 32001
Lunghezza
160 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)