Documenti fondamentali
Z681474
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 400 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 200.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
fits beaker size 400 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Altezza
3.5 in.
89 mm
Descrizione generale
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Note legali
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)