Documenti fondamentali
Z249955
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
24 EA
CHF 114.00
CHF 114.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 114.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 114.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Materiali
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (22-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216850
Capacità
4 oz (125 mL)
diam. × alt.
48 mm × 112 mm
Colore
amber
Descrizione generale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
Note legali
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)