Z681296
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 1,000 mL
Scegli un formato
CHF 447.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 447.00
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
240 V
Materiali
fiberglass
Caratteristiche
CE compliant
fits flask 1,000 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
0-482 °C temp. range
Descrizione generale
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
- Self-supporting - can be used directly on bench
- Temperatures up to 900°F (482°C)
- Molded to fit round-bottom flasks
- Stackable for easy storage
- 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)