Documenti fondamentali
Z676748
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Reload insert
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
5 X 960 EA
CHF 700.00
CHF 700.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 960 EA
CHF 700.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
CHF 700.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Reload insert
Tip design ART 200
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2069-05-RI
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)