Documenti fondamentali
Z672084
RF wireless thermometer-hygrometer-clock
temperature 0-50 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Campo di misura della temperatura
0-50 °C
Misura
125 mm × 99 mm
Peso
213.2 g
Batteria
2 AA
Descrizione generale
Ideal for monitoring temperature and humidity in fridges, glove boxes and cold rooms.
  • Digital thermometer and hygrometer
  • RF wireless thermometer links up to 3 remote sensors (1 included)
  • Max/Min memory for temperature and humidity
  • User prest temperature alert settings for in/out channel
  • Low battery indicator
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)