Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE (PFTE-coated)
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 1293100
Disponibilità
available only in EU
L × diam.
350 mm × 8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
- Length: 350mm
- Diameter: 8mm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)