Documenti fondamentali
Z655279
Hanna TDS standards
TDS 1382 ppm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Produttore/marchio commerciale
Hanna HI 70032C
Campo di misura dei TDS
1382 ppm
Descrizione generale
Hanna conductivity and TDS standards are supplied in 20 mL sachets to eliminate any chance of cross-contamination and provide the convenience of ready-to-use solutions.
Made using NIST standardized potassium chloride and silver nitrate solutions.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)