Documenti fondamentali
Z648264
Whatman® ReZist 13 syringe filter
diam. 13 mm, pore size 0.45 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463713
Whatman Article No. 28415872 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Descrizione generale
Filtri per siringa Whatman® ReZist
La gamma di filtri per siringa Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
  • La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
  • Diametro da 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro da 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μL
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
  • Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
  • Supporto in polipropilene
Compatibilità
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Altre note
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Note legali
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)