Documenti fondamentali
Z645192
IKA® A 11.3 hard metal beater
A 11.3 beater, coated with chromium carbide, 1/cs
Scegli un formato
1 EA
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 276.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2983000
Compatibilità
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
Descrizione generale
Stainless stell rackets for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking hard substances up to Mohs hardness 9,
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)