Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A
Products
Categoria del prodotto
cylinders (8)
Produttore
Altezza (mm)
Filtra i prodotti
Showing 1-8 of 8
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z610488
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610526
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 100 mL, accuracy: 0.5 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610496
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 25 mL, accuracy: 0.025 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610534
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 250 mL, accuracy: 1 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610518
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 50 mL, accuracy: 0.5 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610569
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 2000 mL, accuracy: 10 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610542
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610461
Hirschmann
®
measuring cylinders, Class A,
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL