Documenti fondamentali
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
Scegli un formato
1 PKG
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 106.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
2.0 mm × 4.0 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
1.0 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
58700-U
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE Tubing