Documenti fondamentali
Z609722
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.0 mm × 2.0 mm, L 10 m
Scegli un formato
1 PKG
CHF 39.40
CHF 39.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 39.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
CHF 39.40
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
1.0 mm × 2.0 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.5 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
58696-U
PTFE Tubing
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing
Questions
  1. For Silicone tube 1mmX2mm, what is Wall size in mm?
    1 answer
    1. The wall size or thickness of this tubing is 0.5 mm. This information is in the PROPERTIES section of the product page above