Documenti fondamentali
Z609684
Bohlender screw caps
GL 45 thread
Scegli un formato
10 EA
CHF 76.70
CHF 76.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 76.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 76.70
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Raccordi
GL 45 thread
Descrizione generale
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)