Documenti fondamentali
Z569658
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
small
Sinonimo/i:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’090.00
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’090.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 78-8300
Descrizione generale
Accommodates up to 6 x 30 to 60 mL syringes or up to ten 0.5 μL to 20 mL. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)