Documenti fondamentali
Z569585
Pompa per siringa KDS legato serie 200, solo per infusione
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
Scegli un formato
1 EA
CHF 3’870.00
CHF 3’870.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 3’870.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 3’870.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788200
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volume
0.5-140 mL
Peso
4.9 kg (10.75 lb)
Descrizione generale
Pompa per doppia siringa, solo per infusione. Accetta 2 siringhe. Portate definibili dall′utente con possibilità di selezionare il volume o i valori temporali desiderati per tenere sotto controllo il volume totale dell′infusione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ospita una o due siringhe da 0,5 μL a 140 mL
  • Schermo tattile a colori ad alta risoluzione
  • Orologio in tempo reale
  • Facilità d′uso senza pari
  • Funzionalità di “blocco" del touch pad
  • Spia luminosa a LED sul pannello anteriore
  • Telaio totalmente in metallo
  • Base della siringa integrata
  • Fino a 75 libbre di forza lineare
  • Tecniche avanzate di microstepping
  • Interfaccia RS485 integrata
  • Porta USB
  • Interfaccia I/O & TTL
  • Modalità di funzionamento continuo
  • Barriera alle fuoriuscite
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)