Documenti fondamentali
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus black paper sample wrappers
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 148.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 100 ea
Descrizione generale
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)