Documenti fondamentali
Z568376
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity × H 1,000 mL × 255 mm, neck joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 170.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità × Alt.
1,000 mL × 255 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)