Documenti fondamentali
Z568236
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 4,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 280.00
CHF 280.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 280.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 280.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
4,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)