Documenti fondamentali
Z567590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment grippy knobs, size S
Sinonimo/i:
bench clamps
Scegli un formato
1 EA
CHF 60.60
CHF 60.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 60.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 60.60
Check Cart for Availability
Misura
S
Capacità ganasce
0-40 mm
Largh. rebbi
6 mm
Descrizione generale
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)