Documenti fondamentali
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 102.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18354-0000
Lungh. complessiva
8 1/2 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)