Documenti fondamentali
Z567094
Sigma-Aldrich
Neoprene flask support ring
bottom I.D. × O.D. 2.25 in. × 4.5 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiali
neoprene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int. × diam. est. base
2.25 in. × 4.5 in.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cork flask support ring I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
Z512397
Cork flask support ring
Cork flask support ring I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Z512370
Cork flask support ring