Documenti fondamentali
Z561096
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
Scegli un formato
1 EA
CHF 445.00
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 445.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
Giunto
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
5,000 mL
Descrizione generale
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)