Documenti fondamentali
Z214698
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Scegli un formato
1 EA
CHF 633.00
CHF 633.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 633.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 633.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Giunto
center joint: ST/NS45/50
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6957-60
Capacità
5,000 mL
Descrizione generale
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)