Documenti fondamentali
Z556866
Sigma-Aldrich
Aldrich® thermometer extension Benchclamp
nickel plated (finish), pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
CHF 47.80
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 47.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Materiali
nickel plated (finish)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lunghezza
210 mm
Capacità ganasce
6-12 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Nickel-plated finish is corrosion resistant. Knurled thumbscrew thightens jaw to hold objects firmly.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)