Documenti fondamentali
Z556254
Sigma-Aldrich
Extractor body for Aldrich® Soxhlet extractor
capacity 200 mL, top joint: ST/NS 55/50, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS55/50
Capacità
200 mL
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)