Documenti fondamentali
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 466.00
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 466.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Capacità estrattore
50 mL
Capacità pallone
125 mL
D.I. × alt. ditale
25 mm × 80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)